Fontos dokumentumok
568522-U
Supelco
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
15 cm × 4.6 mm
külső felület:
300 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
120 Å
Mátrix:
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Terméknév
Discovery® HS C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
20% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3.2 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
Discovery® HS C18 HPLC column may be used for the separation of cefdinir and cefixime in plasma samples, followed by their analysis and detection using reversed-phase high performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector.
Tulajdonságok és előnyök
  • Stable, low bleed for LC-MS applications
  • Scalable from analytical to preparatory
  • Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
  • Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma by RP-HPLC/UV detection method: Method development, optimization, validation, and its application to a pharmacokinetic study.
Khan A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(24), 2423-2429 (2011)
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Bhavin N Patel et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Abad Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2782-2788 (2010-09-11)
A rapid, inexpensive, sensitive and specific HPLC-ECD method for the determination of lipoic acid in human plasma was developed and validated over the linearity range of 0.001-10μg/ml using naproxen sodium as an internal standard (IS). Extraction of lipoic acid and
Related Content
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.