Fontos dokumentumok
504955-30
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Szinonimák:
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 3 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
operating pH range
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This paper describes the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a stability-indicating method for the COVID-19 therapeutic, molnupiravir, emphasizing its critical role in supporting pandemic response through advanced drug formulation and analysis (Recber et al., 2022).
- Features of assay and decomposition dynamics of 2-methoxy-4-(1-propenyl)hydroxybenzene in biological material.: Demonstrates the versatility of the Discovery® C18 HPLC Column in forensic science, particularly in the analysis and decomposition studies of complex organic compounds within biological samples (Chernova et al., 2022).
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered