Merck
579440
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
Szinonimák:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3CH2O)2P(O)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.339 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
phosphonate
SMILES string
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Flame-retardant additive for lithium-ion electrolytes
Used as homogenous organic catalytic system and as a catalyst for phosphorylation of polyfluoroalkanols
Reactant for:
  • Synthesis of fluorescently labeled discodermolide for studying its binding to tubulin
  • Cross metathesis / phosphonate-based intramolecular olefination
  • Olefination for the synthesis of the anticancer microtubule-stabilizing macrolide, (-)-dictyostatin
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)