Fontos dokumentumok
57912-U
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber, fiber L 1 cm
Szinonimák:
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
material
metal alloy fiber
plain gray hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.