548675-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Szinonimák:
DVB/CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Smart SPME Fiber Assembly, Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
material
StableFlex fiber
gray hub
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
2 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
kompatibilitás
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Alkalmazás
- Rapid headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometric method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction. II: Classification of Canadian and Czech ice wines using statistical evaluation of the data: This study demonstrates the application of Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) based solid-phase microextraction (SPME) fibers in analyzing the volatile components of ice wines. The method provides rapid profiling and classification of wines based on their aromatic properties, showcasing the fibers′ utility in complex chemical analysis (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Related Content
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy olyan oldószermentes mintaelőkészítési technika, amely bevonatos szálakat használ a GC vagy HPLC analízis előtt a mintából az érdeklődésre számot tartó analitok kivonására.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.