Fontos dokumentumok
57343-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Szinonimák:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
material
fused silica fiber
plain black hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)