Fontos dokumentumok
57914-U
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber, fiber L 2 cm
Szinonimák:
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
material
metal alloy fiber
plain gray hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
2 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Alkalmazás
- Rapid headspace solid-phase microextraction-gas chromatographic-time-of-flight mass spectrometric method for qualitative profiling of ice wine volatile fraction. II: Classification of Canadian and Czech ice wines using statistical evaluation of the data: This study utilizes Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) SPME fibers for rapid analysis of volatile compounds in ice wine, showcasing their application in qualitative profiling and classification based on geographic origin. This highlights the utility of DVB/CAR/PDMS fibers in analytical chemistry and environmental sampling, specifically in the food industry for quality control and authenticity verification (Setkova L, Risticevic S, Pawliszyn J, 2007).
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.