577161-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pack of 3 ea
a címkézés mértéke
6.5% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
patron H × belső átmérő
0.5 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
AQ-C18, polar modified bonding phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)