79297
Amino-functionalized silica gel spherical Inorganic Adsorbent
spherical, 200-360 mesh, pkg of 100g
Szinonimák:
Silica gel 110 NH2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Amino-functionalized silica gel spherical, 40-75 μm particle size
grade
high-purity grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
carbon content, ≥3.0%
nitrogen content, ≥1.0%
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g , approx.
veszteség
~5% loss on drying
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
amino-functionalized silica
részecskeméret
40-75 μm
pórusméret
110 Å pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Általános leírás
Alkalmazás
- Amino-Functionalized Silica@Resorcinol-Formaldehyde Nanocomposites for the Removal of Cr(VI) from Aqueous Solutions: This research presents the application of amino-functionalized silica gel spheres embedded in resorcinol-formaldehyde nanocomposites, specifically for environmental pollutant adsorption. The study focuses on the efficient removal of chromium (VI) from water, showcasing the material′s high adsorption capacity and potential for reusability. This application aligns well with the needs in environmental testing, particularly for labs focused on water purification and pollution control (Li, Lu & Zhu, 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?