Merck
53939-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core Si HPLC column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
10 cm × 2.1 mm
külső felület:
135 m2/g
részecskeméret:
2.7 μm
mátrix aktív csoport:
silica phase
pórusméret:
90 Å
Mátrix:
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Terméknév
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L3
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
1-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Általános leírás
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paweł Kubica et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 127, 184-192 (2016-01-20)
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS) was used to separate artificial and natural sweeteners approved for use in European Union (EU). Among three tested HILIC columns (BlueOrchid PAL-HILIC, Ascentis Express Si and Acclaim™ Trinity™ P2)
Tiziana Bertolini et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 131-139 (2014-09-23)
A simple, sensitive and fast hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) method using ultraviolet diode-array detector (UV-DAD)/electrospray ionization tandem mass spectrometry was developed for the automated high performance liquid chromatography (HPLC) determination of sodium risedronate (SR) and its degradation products in
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Alexandre Grand-Guillaume Perrenoud et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 275-287 (2014-08-19)
Superficially porous particles (SPP), or core shell particles, which consist of a non-porous silica core surrounded by a thin shell of porous silica, have gained popularity as a solid support for chromatography over the last decade. In the present study
Cikkek
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Összes mutatása
Protocols
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többet