Fontos dokumentumok
565349-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
6.5% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
AQ-C18, polar modified bonding phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Ascentis® Express AQ-C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.4 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2 μm. The AQ-C18 is a C18 bonded phase prepared using a proprietary procedure that incorporates a small amount of polar silane which makes the phase resistant to dewetting. This resistance to dewetting allows the users of the AQ-C18 phase to run highly-aqueous (up to 100%) mobile phases. The modified C18 phase exhibits similar retention to Ascentis® Express C18 with a different selectivity, adding a valuable alternative for resolving difficult separations. The AQ-C18 is a reversed-phase packing that can be used for basic, acidic, and neutral compounds.
Analízis megjegyzés
The target analytes include acids, bases, and polar analytes.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
A kismolekulák olyan ionok és vegyületek, amelyek molekulatömege általában 900 daltonnál kisebb. Ezek a vegyületek hatékonyan elválaszthatók és elemezhetők HPLC, UHPLC és LC-MS segítségével, főként szilika részecskék vagy monolitikus állófázisok használatával, az oszlopok kémiai összetételének (módosításainak) széles skálájával.