548676-U
Smart SPME Fiber Assembly
PEG, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Smart SPME Fiber Assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG), df 60 μm(PEG, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
material
metal alloy fiber
purple hub
méret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PEG coating
kompatibilitás
(for alcohols and polar compounds (MW 40 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)