Fontos dokumentumok
G004908
GC Analysis of Volatiles in Milk Thistle Honey on SUPELCOWAX 10 after SPME using 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: 5 g milk thistle honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber: 2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction: headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process: 250 °C for 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
MSD interface: 230 °C
scan range: 35-300 m/z
carrier gas: helium, 1 mL/min
liner: 0.75 mm I.D., SPME
alkalmasság
application for SPME
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
Jogi információk
Analit
Leírás
    Nonanal
    Furfural
    Decanal
    Benzaldehyde
    Phenylacetaldehyde
    Phenylethyl Alcohol
    Nonanoic acid
SPME (szolid fázisú mikroextrakciós) szál
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)