Fontos dokumentumok
57335-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Szinonimák:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Javasolt termékek
product name
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
material
StableFlex fiber
plain light blue hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)