Fontos dokumentumok
57219
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Ügynökség
suitable for GB 5009.253-2016
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
kiszerelés
pkg of 100 g
a címkézés mértéke
17% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
·
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.