Fontos dokumentumok
54345
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
Ethanol diglycine
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
mp
178 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- HEIDA can be used as a metal chelating agent for Fe(III) ion. The presence of HEIDA improves the Fenton′s destruction performance of PCE (perchloroethylene) existing as dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) in soil slurry systems.
- Oxorhenium(V) complexes with HEIDA are used for the carboxylation of ethane by CO, with potassium peroxodisulfate (K2S2O8)/trifluoroacetic acid (TFA), to afford propionic and acetic acid in good yield.
- Vanadium complexes with HEIDA are used for the peroxidative hydroxylation of benzene and oxidation of mesitylene.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?