57171
ENVI™-18 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
termékcsalád
ENVI™
kiszerelés
pk of 24
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Átmérő
47 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
- The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
- Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles
- Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
- Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.