Fontos dokumentumok
57172
Supelco
ENVI-8 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
Méret kiválasztása
24 EA
106 000,00 Ft
106 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
24 EA
106 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
106 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
kiszerelés
pk of 24
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Átmérő
47 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
  • The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
  • Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles.
  • Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
  • Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC