Fontos dokumentumok
58062-U
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 2
Szinonimák:
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
leírás
connects to aspiration line yes
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1
Általános leírás
Connects to aspiration line
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • S/T 34/45 funnel base
  • S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.