568523-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® HS C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
20% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3.2 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Stable, low bleed for LC-MS applications
- Scalable from analytical to preparatory
- Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot reproducibility
- Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Related Content
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.