Fontos dokumentumok
G005877
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
sample: 5% soybean oil in acetone (w/v)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Analízis megjegyzés
Soybean oil was analyzed as 5% diluted sample in acetone (w/v)
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    LLL
    OOO
analitikai oszlop
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)