Fontos dokumentumok
G005864
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Olive Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
condition: 6 mL hexane
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: evaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Analízis megjegyzés
Olive oil was pre-cleaned using Silica SPE, analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    LLL
    OOO
SPE cső vagy lemez
Product No.
Leírás
Árazás
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)