Fontos dokumentumok
27230-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
silver aluminum
Jellemzők
open center
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
20 mm
átmérő × nyílás
20 mm × 9.5 mm
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp seal vial
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)