Fontos dokumentumok
27016
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
silver aluminum
Jellemzők
tear-away
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
20 mm
Átmérő
20 mm
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp seal vial
Alkalmazás
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)