22316-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Adjustable Vial Crimper
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 ea
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp seals
Related Categories
Általános leírás
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.