505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Szinonimák:
LpDNPH cartridge tube, 3 mL (H-series)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of 50 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
3 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling in high concentration environments
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.