Merck
504971-40
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Szinonimák:
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 4 mm
külső felület:
300 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
180 Å
Mátrix:
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Terméknév
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Use Discovery® C18 for any method that specifies a C18. The exceptional peak shape, reproducibility, and stability make it the column of choice for all C18 methods from demanding to routine.
Alkalmazás
  • Identification, isolation and characterization of dolutegravir forced degradation products and their cytotoxicity potential.: Utilizes the Discovery® C18 HPLC Column to study the stability and degradation of the antiretroviral drug dolutegravir, crucial for ensuring drug safety and efficacy (Saida et al., 2019).
  • Rapid, Refined, and Robust Method for Expression, Purification, and Characterization of Recombinant Human Amyloid beta 1-42.: This methodological study leverages the Discovery® C18 HPLC Column for the purification and analysis of amyloid beta peptides, contributing to research on Alzheimer′s disease (Prakash et al., 2019).
  • Development and validation of a HPLC electrochemical detection method to measure COMT activity as a tool in drug development.: Showcases the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a novel analytical method for measuring catechol-O-methyltransferase (COMT) activity, instrumental in the development of psychiatric and neurological medications (Viljoen et al., 2019).
Tulajdonságok és előnyök
  • Excellent reproducibility
  • Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
  • Stable, low-bleed LC-MS separations
  • Separation of peptides and small proteins
  • Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Sheelendra Pratap Singh et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(27), 2845-2851 (2011-09-06)
Tamoxifen is the agent of choice for the treatment of estrogen receptor-positive breast cancer. Tamoxifen is a substrate of P-glycoprotein (P-gp) and microsomal cytochrome P450 (CYP) 3A, and biochanin A (BCA) is an inhibitor of P-gp and CYP3A. Hence, it
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered