Fontos dokumentumok
58278
Supelco
Reversed Phase Test Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatibilitás
use to QA hydrophobic reversed phase columns
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acetophenone 7 μg/mL
    Benzene 750 μg/mL
    Toluene 775 μg/mL
    Uracil 7 μg/mL
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)