Merck
569224-U
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 10 mm
külső felület:
300 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
180 Å
Mátrix:
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Terméknév
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 10 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Use Discovery® C18 for any method that specifies a C18. The exceptional peak shape, reproducibility, and stability make it the column of choice for all C18 methods from demanding to routine.
Alkalmazás
  • Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
  • Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
Tulajdonságok és előnyök
  • Excellent reproducibility
  • Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
  • Stable, low-bleed LC-MS separations
  • Separation of peptides and small proteins
  • Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pilar Heredia-Middleton et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 149(4), 552-556 (2008-02-01)
Heat shock protein 70 (HSP70, 70 kDa) is the most commonly expressed protein in response to thermal stress. The extent of its expression is associated with differences in environmental temperatures. We investigated the heat shock response in red blood cells
R Nageswara Rao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1145-1150 (2009-05-16)
A highly sensitive and selective on-line two-dimensional reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (2D-LC-ESI/MS/MS) method was developed and validated to determine rifaximin in rat serum by direct injection. The 2D-LC-ESI/MS/MS system consisted of a restricted access media column for trapping
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Pei Yuan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11319-11325 (2009-09-18)
This study systematically investigates periodic mesoporous organosilicas (PMOs) with controlled helical and concentric circular (CC) pore architectures prepared through a basic-catalyzed sol-gel process by using an achiral cationic surfactant trimethyloctadecylammonium bromide (C(18)TAB) as a structure-directing agent, perfluorooctanoic acid (PFOA) as
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered