59575-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
product name
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 3 mm
külső felület
200 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered