Fontos dokumentumok
48889
Supelco
ASTM® D2887/D5307 Column Resolution Test Mix
certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D2887,D7213
leírás
Petrocol® D2887
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 6 × 1 mL
koncentráció
1 % (w/w) each component in octane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Hexadecane
    Octadecane
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
60.0 °F
Lobbanási pont (C)
15.56 °C
Slide 1 of 1
1 of 1
A K Punetha et al.
Journal of chromatographic science, 40(7), 377-382 (2002-08-31)
The estimation of olefinic content in conversion processes such as the etherification of olefins in fluid catalytic cracking (FCC) gasoline is essentially required. Gas chromatography (GC) is the well-established method for the quantitative analysis of olefins in etherification processes. The