Fontos dokumentumok
500658
Supelco
ASTM® D2887 Quantitative Calibration Solution
analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D3710
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 6 × 1 mL
koncentráció
0.5 wt. % (except where noted)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
ASTM® D2887 quantitative calibration solution has been used as calibration standard to quantitatively estimate, the alkanes produced during the co-pyrolysis of high density polyethylene to form bio oil, using gas chromatography method coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Prepared in carbon disulfide at 0.5 w/% each component unless otherwise noted.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Leírás
    Decane
    Dodecane
    Eicosane
    Heptadecane
    Heptane
    Hexacosane
    Hexadecane 1 % (w/w)
    Hexane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octadecane
    Octane
    Pentadecane
    Pentane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Undecane
    Összes mutatása (20)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wood/plastic copyrolysis in an auger reactor: Chemical and physical analysis of the products
Bhattacharya P, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 88, 1251-1260 (2009)