47304
Programmed Test Mix
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 2 mL
koncentráció
in dichloromethane (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
- The normal alkanes (decane and undecane) measure column efficiency.
- The fatty acid methyl esters (methyl decanoate, methyl laurate, and methyl undecanoate) measure column efficiency.
- The alcohol (1-octanol) and diol (2,3-butanediol) measure the presence of hydrogen-bonding sites (exposed silanols).
- The aldehyde (nonanal) measures saturated aldehyde adsorption by means other than hydrogen-bonding.
- The amine (dicyclohexylamine) measures irreversible adsorption.
- The acid/base pair (2,6-dimethylphenol/2,6-dimethylaniline) measure acid/base surface characteristic.
- The acid/base pair (2-ethylhexanoic acid/dicyclohexylamine) measure acid/base surface characteristic.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2