Fontos dokumentumok
48873
Supelco
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
pkg of 6 × 1 mL
Szinonimák:
RGO
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D2887,D2887,D7169
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 6 × 1 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
ASTM ® D2887 reference gas oil can be used as standard in order to measure the boiling range of petroleum fractions, like diesel fuel and gasoline with gas chromatography method(GC).
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Speight.GJ
Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry (2005)
Song C
Chemistry of Diesel Fuels (2000)