Fontos dokumentumok
48179
Supelco
ASTM® D5307 Crude oil quantitative standard
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5307
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 2 mL
koncentráció
6.25 % (w/w) each component
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Egyéb megjegyzések
Equal weights of the hydrocarbons listed. Use to determine detector response factors (slight warming of mixture may be necessary to dissolve all components completely.)
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Leírás
    Decane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Tridecane
    Undecane
    Összes mutatása (16)
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40(11), 1143-1150 (2009)