Merck
48722-U
Supelco
2-Fluorobiphenyl solution
2000 μg/mL in dichloromethane, analytical standard
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8090,8100
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Fluorobiphenyl is generally catabolized by C. elegans, resulting in hydroxylated products. The investigation of the metabolism of 2-fluorobiphenyl by hepatic microsomes isolated from control and aroclor 1254-treated rats and pigeons has been reported.
Alkalmazás
2-Fluorobiphenyl may be used as a surrogate standard for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil as well as sediment samples, and pharmaceutical compounds in water samples by various chromatography techniques. It may also be used as an internal standard for the determination of organic pesticides as well as polychlorinated biphenyls (PCBs) and PAHs in sediments, water, and aquatic organisms by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Compound-Specific Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Analysis of Alkylated and Parent Poly cyclic Aromatic Hydrocarbons in Waters, Sediments, and Aquatic Organisms
Means JC
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 81(3), 657-672 (1998)
H R Sullivan et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 7(2), 76-80 (1979-03-01)
The absorption, metabolism, and plasma pharmacokinetics of a novel anti-inflammatory agent, 4'-ethynyl-2-fluorobiphenyl, was studied in the rat. 4'-[1-14C]Ethynyl-2-fluorobiphenyl was quantitatively absorbed from the gastrointestinal tract. Excretion of radiocarbon into urine was greater than excretion into bile. Appreciate amounts of radiocarbon
Reuben N Okparanma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 298-305 (2013-10-01)
In this study, we demonstrate that partial least-squares regression analysis with full cross-validation of spectral reflectance data estimates the amount of polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum-contaminated tropical rainforest soils. We applied the approach to 137 field-moist intact soil samples collected
Cheng-Di Dong et al.
International journal of environmental research and public health, 9(6), 2175-2188 (2012-07-26)
Analysis of the 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) of the US Environmental Protection Agency priority pollutant list was carried out in sediment samples of an industrial port in the southern Kaohsiung Harbor of Taiwan which is supposed to be extensively
Comparison of immunoassay and gas chromatography-mass spectrometry for measurement of polycyclic aromatic hydrocarbons in contaminated soil
Chuang JC, et al.
Analytica Chimica Acta, 486(1), 31-39 (2003)