Merck
48417
Supelco
Acenaphthene-d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1(C(c2c3c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])c(c(c(c31)[2H])[2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Általános leírás
Acenaphthene-d10 is a deuterated polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) that belongs to ubiquitous class of anthropogenic organic pollutants.
Alkalmazás
Acenaphthene-d10 may be used as one of the internal standard for the determination of pesticides in cabbage and radish using QuEChERS sample preparation and gas chromatography mass spectrometry method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban surface dust of Guangzhou, China: status, sources and human health risk assessment.
Wang W, et al.
The Science of the Total Environment, 409(21), 4519-4527 (2011)
A multiresidue method for the determination of 107 pesticides in cabbage and radish using QuEChERS sample preparation method and gas chromatography mass spectrometry.
Nguyen T D, et al.
Food Chemistry, 110(1), 207-213 (2008)