Merck
47994
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 506
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Bis(2-ethylhexyl) phthalate belongs to the class of phthalate esters, released in the environment through volatilization and leaching from plastics and other sources. It is extensively used as an additive for the manufacturing of polyvinyl chloride (PVC) plastics.
Alkalmazás
Bis(2-ethylhexyl) phthalate may be used as a reference standard for the quantification of the analyte in milk samples and water samples using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of a headspace solid-phase microextraction method combined with gas chromatography mass spectrometry for the determination of phthalate esters in cow milk
Feng L-Y, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 41-48 (2005)
Development of a solid-phase microextraction method for the determination of phthalic acid esters in water.
Prokupkova G, et al.
Analytica Chimica Acta, 457(2), 211-223 (2002)
Pinar Erkekoglu et al.
Journal of environmental pathology, toxicology and oncology : official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer, 31(2), 143-153 (2012-12-12)
This study was designed to investigate the effects of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) on thyroid hormone levels and oxidant/antioxidant parameters in the rat and to evaluate the effects of selenium status. Selenium deficiency was produced by feeding 3-week-old Sprague-Dawley rats with
Xue-Feng Huang et al.
PloS one, 7(11), e50465-e50465 (2012-12-12)
The present study was undertaken to determine the reproductive hazards of Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) on mouse spermatozoa and embryos in vitro and genomic changes in vivo. Direct low-level DEHP exposure (1 μg/ml) on spermatozoa and embryos was investigated by in vitro
Mingyong Li et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 35(1), 55-60 (2012-12-12)
The aim of this study was to evaluate dose-related effects on external genitalia of adult male offspring rats by maternal exposure to di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) plasticizer. Timed-pregnant rats were given DEHP by gastric intubation at doses of 0, 500, 750