CRM47525
(±)-Geosmin and 2-Methylisoborneol Solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Szinonimák:
Drinking Water Odor Standards, Odor Standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Determination of geosmin and 2-methylisoborneol (2-MIB) in recirculating aquaculture systems (RAS) by stir bar sorptive extraction (SBSE) coupled with liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometric (LC-APCI-MS) detection
- Detection of geosmin and 2-methylisoborneol in 100 cyanobacterial strains using solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS)
- Simultaneous analysis of 51 odor-causing compounds in drinking water samples by liquid-liquid extraction (LLE) coupled with gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)
- Optimization of a headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) method for the quantification of off-flavor compounds in wine samples
- Development and validation of a gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method to measure off-flavor odorants in cork stopper samples following their headspace solid-phase microextraction using divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) coated fibers
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup