Merck
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
Szinonimák:
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H40O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
minőség
mixture of isomers
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)