Fontos dokumentumok
29665-U
Supelco
MSQ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
leírás
Caps with little to no background contamination
MSQ
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szeptum vastagság
1.0 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
We recommend using LA Vials with the MSQ polypropylene cap with PTFE/silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
Jogi információk
MSQ is a trademark of AR Corp.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)