29661-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Szinonimák:
Low Adsorption Certified Vial Kit
About This Item
Javasolt termékek
material
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protocols
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.