Fontos dokumentumok
SU860181
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear polypropylene (with graduations)
Jellemzők
large opening (6.0 mm)
kiszerelés
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
elérhetőség
not available in USA
külső átmérő
11.6 mm
átmérő × Ma
11.6 mm × 32 mm
térfogat
1.5 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Jogi információk
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)