Fontos dokumentumok
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Szinonimák:
Certified PP caps with septa, 100-pack
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szeptum vastagság
1.5 mm
szerelvény
thread for 9 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)