27261-U
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
kiszerelés
pkg of 100 ea
szerelvény
thread for 8-425
kompatibilitás
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.