Fontos dokumentumok
29662-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Szinonimák:
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 9 mm
kompatibilitás
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Jogi információk
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)