Fontos dokumentumok
29320-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum (with slit), dark blue polypropylene cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum (with slit)
dark blue polypropylene cap
Jellemzők
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szeptum vastagság
1.5 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100 are manufactured using virgin resins to eliminate the possibility of sample contamination. Caps are molded to ensure consistency in fit, thread specification and overall dimensions. The PTFE/silicone septa are manufactured, conditioned and then tested by GC/MS to ensure they have the lowest level of extractable in the industry.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)