27531
Vials, screw top with black polypropylene hole cap (10-425 thread), large opening, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
black polypropylene cap
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 10-425
kompatibilitás
for use with Varian 8200 Autosampler
Általános leírás
Alkalmasság
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Egyéb megjegyzések
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)