Fontos dokumentumok
29118-U
Supelco
Vials, open-top screw cap, 2 mL large opening with closures, unassembled convenience packs
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
leírás
unassembled
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of × 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 10-425
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)