28659-U
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
thread for 10-425
About This Item
Javasolt termékek
material
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
Jellemzők
closure type screw thread vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
szerelvény
thread for 10-425
kompatibilitás
for use with 2mL large opening vials
Általános leírás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)